Få mere at vide
Hafnium dinitrate oxide, 99.9% (metals basis excluding Zr), Zr <0.1%, 10% w/v aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
10 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
50ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hafnium dinitrate oxide |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 10 mL |
| Assay Procent Noter | (metalbasis undtagen Zr), Zr< 0,1 % |
| Lineær formel | HfO(NO3)2 |
| FN nummer | UN3218 |
| Formel vægt | 318.5 |
| Procent renhed | 99.9% |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 10% w/v aq. soln. |