Få mere at vide
Hafnium dichloride oxide octahydrate, Puratronic™, 99.998% (metals basis excluding Zr), Zr <1%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7048501
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11390969
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010705.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14456-34-9
Molekylær formel Cl2H16HfO9
Molekylvægt (g/mol) 409.51
MDL nummer MFCD00150417
InChI nøgle FXQGUVLIMYOGDZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym hafnium iv dichloride oxide octahydrate 98+%-hf zr
PubChem CID 131675691
IUPAC navn hafnium;dichlorid;nonahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.Cl[Hf](Cl)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hafnium dichloride oxide octahydrate
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis undtagen Zr), Zr< 1 %
Lineær formel HfCl2O·8H2O
FN nummer UN3260
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 409.52 (265.40 Anhydrous)
Procent renhed 99.998%
Grad Puratronic
Lugt Pungent
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.2 g/mL