Få mere at vide
Hafnium dichloride oxide octahydrate, Puratronic™, 99.998% (metals basis excluding Zr), Zr <1%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11390969
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11390969 1 g 1g
11300979 5 g 5g
11380969 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11390969 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010705.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14456-34-9
Molekylær formel Cl2H16HfO9
Molekylvægt (g/mol) 409.51
MDL nummer MFCD00150417
InChI nøgle FXQGUVLIMYOGDZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym hafnium iv dichloride oxide octahydrate 98+%-hf zr
PubChem CID 131675691
IUPAC navn hafnium;dichlorid;nonahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.Cl[Hf](Cl)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Hafnium dichloride oxide octahydrate
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis undtagen Zr), Zr< 1 %
Lineær formel HfCl2O·8H2O
FN nummer UN3260
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 409.52 (265.40 Anhydrous)
Procent renhed 99.998%
Grad Puratronic
Lugt Pungent
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.2 g/mL