Få mere at vide
Hafnium dichloride oxide octahydrate, 98+% (metals basis excluding Zr), Zr <1.5%
Beskrivelse
Hafniumdichloridoxidoctahydrat bruges til syntese af hafnium(IV)oxid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hafnium dichloride oxide octahydrate |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Analyseprocentområde | >98% (Metals basis excluding Zr) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 409.52 (265.40 Anhydrous) |
| Lugt | Pungent |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Tæthed | 2.2 |