Få mere at vide
Hafniumcarbid, gråt pulver, 99,5% (metalbasis ekskl. Zr), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4781925
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11307417
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012567.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Det bruges som mellemprodukt i kemisk forskning, farmaceutiske mellemprodukter, organiske mellemprodukter. Anvendes i raketdyse, især til re-entry space raketnæsekegle. På grund af sin høje hårdhed og smeltepunkt bruges HfC også i vid udstrækning i hårde legeringsadditiver.Anvendes i keramiske industrier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12069-85-1
Molekylær formel CHf
Molekylvægt (g/mol) 190.50
MDL nummer MFCD00016126
InChI nøgle NVDNLVYQHRUYJA-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn methanidylidynehafniumylium
SMIL [C-]#[Hf+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hafnium carbide
Smeltepunkt 3890°C
Farve Gray
Fysisk form Powder
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 99.5% (Metals basis excluding Zr)
Opløselighedsinformation it is insoluble in water.
Formel vægt 190.54
Lugt Odorless
Tæthed 12.2