Få mere at vide
Hafniumcarbid, gråt pulver, 99,5% (metalbasis ekskl. Zr), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det bruges som mellemprodukt i kemisk forskning, farmaceutiske mellemprodukter, organiske mellemprodukter. Anvendes i raketdyse, især til re-entry space raketnæsekegle. På grund af sin høje hårdhed og smeltepunkt bruges HfC også i vid udstrækning i hårde legeringsadditiver.Anvendes i keramiske industrier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hafnium carbide |
| Smeltepunkt | 3890°C |
| Farve | Grå |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 50 g |
| Analyseprocentområde | 99.5% (Metals basis excluding Zr) |
| Opløselighedsinformation | it is insoluble in water. |
| Formel vægt | 190.54 |
| Lugt | Odorless |
| Tæthed | 12.2 g/cm3 |