Få mere at vide
Hafniumborid, 99,5% (metalbasis ekskl. Zr), Zr< 2 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11375887
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11375887 10 g 10g
11365887 50 g 50g
11385887 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11375887 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043664.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Hafniumborid bruges i slidbestandige belægninger. Den bruges også som en atomreaktorkontrolstang. Ydermere bruges det i køretøjer med hypervelocity re-entry som ICBM varmeskjolde eller aerodynamiske forkanter. Det er nyttigt til fremstilling af højtemperaturkompositter i forbindelse med siliciumcarbid (SiC).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12007-23-7
Molekylær formel B2Hf
MDL nummer MFCD00016125
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hafnium boride
Smeltepunkt 3250°C
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis undtagen Zr), Zr< 2 %
Lineær formel HfB2
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 200.11
Procent renhed 99.5%
Lugt Odorless
Tæthed 10.5 g/mL