Få mere at vide
Thermo Scientific™ Haemophilus selektiv agar (chokoladeagar med Vitox , Bacitracin, Vancomycin, Amphotericin B)
Oversigt:
Haemophilus selektiv agar
Mængde:
10/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Isoler Haemophilus -arter selektivt fra kliniske prøver, der indeholder blandet flora ved hjælp af Thermo Scientific™ Haemophilus selektiv agar (chokoladeagar med Vitox Bacitracin, Vancomycin, Amphotericin B).
Haemophilus influenza kræver komponenter af erytrocytter for vækst, betegnet som X- og V-faktorer, en tilstand, der førte til navngivningen af slægten Haemophilus . X-faktoren svarer til hæminkomponenterne i hæmoglobin, og V-faktoren henviser til NAD (Nicotinamid-adenin-dinukleotid). Ud over et rigt næringsstofudbud indeholder Haemophilus Selective Agar både vækstfaktorer, samt selektive tilsætninger til hæmning af den ledsagende flora fra kliniske materialer. Bacitracin og Vancomycin undertrykker primært gram-positive organismer, mens Amphotericin B er effektivt mod gær og svampe.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 6 °C til 12 °C |
| Oversigt | Haemophilus selektiv agar |
| Format | 90 mm monoplade |
| Produkttype | Agar |
| Fyld vægt | 17,5 g± 5 % |
| Emballagetype | Indpakket i enkelt cellulosebaseret filmindpakning |
| Mængde | 10/Pk. |