Få mere at vide
Haematoxylin, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10181710 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10181710 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 10181710 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. H/0010/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
25g, Glass Jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 517-28-2
Farve Beige
Format Powder Solid
Formel vægt 302.27g/mol
Smeltepunkt 100°C/212°F
Molekylær formel C16H14O6·xH2O
Emballage Glass Jar
Mængde 25 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hematoxylin
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.