Få mere at vide
Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 6/8 Svingende skovlrotorer
Artikelnummer. 15739389 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
6 x 550 ml blodposer (6 x 1000 ml)
8 x 550 ml blodposer (8 x 1000 ml)
Maks. RCF:
7.144 x g
7.295 x g
Maks. Hastighed:
4.600 omdr./min.
5.000 omdr./min.
Oversigt:
HAEMAFlex 6 Svingende skovlrotor
HAEMAFlex 8 Svingende skovlrotor
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Maks. RCF Maks. Hastighed Oversigt
15739389 6 x 550 ml blodposer (6 x 1000 ml) 7.295 x g 5.000 omdr./min. HAEMAFlex 6 Svingende skovlrotor
15890582 8 x 550 ml blodposer (8 x 1000 ml) 7.144 x g 4.600 omdr./min. HAEMAFlex 8 Svingende skovlrotor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15739389 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75003861
Udvid individuelle spandkapacitet op til 550 ml blodposer med Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 6/8 rotorer til den nye Thermo Scientific™ blodbank-centrifuger.
Håndter dit laboratoriums behov for blodbehandling med regelmæssig til mellemgennemstrømning med Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 6 svingende skovlrotor med 6 x 550 ml blodposekapacitet eller, ved at bruge det samme spandsystem, opgrader til 8 x 550 ml poser med Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 8 svingende skovlrotor.
Højkapacitetsprøvebehandling med fleksibiliteten til at matche dine nuværende og fremtidige behov med 6 eller 8 x 550 ml blodpose (6 eller 8 x 1000 ml), begge tilgængelige med samme spandvalg. Opgrader til Thermo Scientific™ Dura-Coat™ spande med nikkelbelægning for at forbedre beskyttelsen mod korrosion på grund af fugt, kemikalier eller alkaliske opløsninger.
Disse forrude rotorer har Thermo Scientific™ Eco-Spin™ teknologi, der giver energibesparelser på op til 64 %, baseret på en teknisk evaluering af forrude og ikke-forrude design af samme rotorhus.
Kompatibel med Thermo Scientific™ Auto-Lid™ og Auto-ID™ funktioner, der muliggør øjeblikkelig rotorlågåbning, opbevaring og rotoridentifikation for at spare tid og beskytter integriteten af dine prøver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt HAEMAFlex 6 Svingende skovlrotor
Materiale Rotorhus i rustfrit stål, aluminiumsforrude og -spand, polypropylenflaske
Type Svingende spandrotor
Volumen 6 x 550 ml blodposer (6 x 1000 ml)
Maks. RCF 7.295 x g
Maks. Hastighed 5.000 omdr./min.
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Cryofuge 8 og 16 og Sorvall BP 8 og 16 Centrifuger