Beskrivelse
Til behov for behandling af blod med høj kapacitet, Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 12 svingende skovlrotor giver 12 x 500 ml kapacitet eller opgrader din centrifugekapacitet til 16 x 500 ml blodposer med Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 16 rotorer og samme skovlvalg.
Rotorerne HAEMFlex 12 og 16 kan udstyres med adaptere til at rotere de mest almindelige blodopsamlingsrør, koniske rør og plader ved hjælp af ovale spande (750003964).
Disse forrude rotorer har Thermo Scientific™ Eco-Spin™ teknologi, der giver energibesparelser på op til 60 %, baseret på en teknisk evaluering af forrude og ikke-forrude design af samme rotorhus.
Kompatibel med Thermo Scientific™ Auto-Lid™ og Auto-ID™ funktioner, der muliggør øjeblikkelig rotorlågåbning, opbevaring og rotoridentifikation for at spare tid og beskytter integriteten af dine prøver.
Rotorskovle med Thermo Scientific™ Dura-Coat™ nikkel-coating er også tilgængelige, som giver beskyttelse mod korrosion på grund af fugt, kemikalier eller alkaliske opløsninger, der ellers kan svække den strukturelle integritet af en metalrotorskovl.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | HAEMAFlex 16 Svingende skovlrotor |
| Materiale | Rotorhus i rustfrit stål, aluminiumsforrude og -spand, polypropylenflaske |
| Type | Svingende spandrotor |
| Volumen | 16 x 500 mL blodposer (16 x 1000 mL), 416 x 5/7 mL blodrør (ovale spande 75003964 påkrævet) |
| Maks. RCF | 5,374 x g |
| Maks. Hastighed | 3,900 rpm |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific Cryofuge 8 og 16 og Sorvall BP 8 og 16 Centrifuger |