Få mere at vide
Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 12/16 Svingende skovlrotorer
Artikelnummer. 15620937 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Oversigt:
HAEMAFlex 12 Svingende skovlrotor
HAEMAFlex 16 Svingende skovlrotor
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt unitSize
15620937 HAEMAFlex 12 Svingende skovlrotor -
15883218 HAEMAFlex 16 Svingende skovlrotor Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15620937 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75003862
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Maksimer det samlede antal blodposer pr. spin med den unikke blodposekapacitet på 16 x 500 ml Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 12/16 rotorer til den nye Thermo Scientific™ blodbank-centrifuger.
Til behov for behandling af blod med høj kapacitet, Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 12 svingende skovlrotor giver 12 x 500 ml kapacitet eller opgrader din centrifugekapacitet til 16 x 500 ml blodposer med Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 16 rotorer og samme skovlvalg.
Rotorerne HAEMFlex 12 og 16 kan udstyres med adaptere til at rotere de mest almindelige blodopsamlingsrør, koniske rør og plader ved hjælp af ovale spande (750003964).
Prøvebehandling med høj gennemstrømning med fleksibiliteten til at matche dine nuværende og fremtidige behov med 12 eller 16 x 500 ml blodpose (12 eller 16 x 1000 ml) kapacitet, ved at bruge det samme spandsystem.
Disse forrude rotorer har Thermo Scientific™ Eco-Spin™ teknologi, der giver energibesparelser på op til 60 %, baseret på en teknisk evaluering af forrude og ikke-forrude design af samme rotorhus.
Kompatibel med Thermo Scientific™ Auto-Lid™ og Auto-ID™ funktioner, der muliggør øjeblikkelig rotorlågåbning, opbevaring og rotoridentifikation for at spare tid og beskytter integriteten af dine prøver.
Rotorskovle med Thermo Scientific™ Dura-Coat™ nikkel-coating er også tilgængelige, som giver beskyttelse mod korrosion på grund af fugt, kemikalier eller alkaliske opløsninger, der ellers kan svække den strukturelle integritet af en metalrotorskovl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt HAEMAFlex 12 Svingende skovlrotor
Materiale Rotorhus i rustfrit stål, aluminiumsforrude og -spand, polypropylenflaske
Type Svingende spandrotor
Volumen 12 x 500 mL blodposer (12 x 1000 mL), 312 x 5/7 mL blodrør (ovale spande 75003964 påkrævet)
Maks. RCF 7,187 x g
Maks. Hastighed 4,700 rpm
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Cryofuge 8 og 16 og Sorvall BP 8 og 16 Centrifuger