Få mere at vide
Hecht Karl™ Hæmacytometer Dækglas
Artikelnummer. 10043601
Skift visning
Bredde (metrisk):
22 mm
Artikelnummer. Bredde (metrisk)
10043601 22 mm
1 options
Artikelnummer. 10043601 Leverandør Hecht Karl™ Leverandørnr. 40416710
Kun null tilbage
Tekniske data
Længde (metrisk) 22 mm
Bredde (metrisk) 22 mm
Tykkelse (metrisk) 0.4 mm
Dimensioner (L x B) 22 x 22 mm