Få mere at vide
BRAND™ Hæmocytometer dækglas, Boro 3.3
Shop alle Brand produkter
:
Mål (L x B): 22 x 30 mm
Beskrivelse
- Borosilikatglas, DIN ISO 8255.
- Brydningsindeks ne = 1,52± 0,01, Abbe tal ve = 56,5± 0,5. Fladhedstolerance± 3μ m.
- De adskiller sig fra almindelige dækglas ved deres glatslebne og polerede overflade.
- Pakning: 2 dækglas i en plasticpose, adskilt af silkepapir
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Dækglas |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Tykkelse (metrisk) | 0.4 mm |
| Dimensioner (L x B) | 22 x 30 mm |
| Til brug med (udstyr) | Tællekamre |