Få mere at vide
MedChemExpress HAEGT
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 99.26% |
| CAS | 852155-81-8 |
| Indhold og opbevaring | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Molekylvægt (g/mol) | 513.5 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 5 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |