missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ HADA
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18759236
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18759236 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18759236 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6647/5

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Fluorescent Probes for Imaging Bacteria

HADA is a fluorescent D-amino acid. Suitable for labeling peptidoglycans in live bacteria. Results in strong peripheral and septal labeling of diverse bacterial cell populations without affecting growth rates. Displays mitochondrial outer membrane permeability. Excitation/emission λ ∽405/450 nm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-[[(7-Hydroxy-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl)carbonyl]amino]-D-alanine hydrocholoride
CAS 2253733-10-5
Mængde 5 mg
Molekylær formel C13H12N2O6.HCl
Formel vægt 328.71
Renhed 98%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.