Få mere at vide
Bochem™ HACCP polyethylen skærebrætter
Artikelnummer. 12631915
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
610 x 460 x 25 mm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H)
12631915 610 x 460 x 25 mm
1 options
Artikelnummer. 12631915 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 12616
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Tekniske data
Farve Hvid
Materiale Polyethylen
Dimensioner (L x B x H) 610 x 460 x 25 mm
Længde (metrisk) 610 mm
Bredde (metrisk) 460 mm
Højde (metrisk) 25 mm