Få mere at vide
Gilac™ HACCP Nesting Stabling perforeret kasse, 600 x 400 x 146 mm
Beskrivelse
- 600 x 400 perforeret kasse
- Ideel til storkøkkenbrug og kølekædeprocessen
- Giver ventilation
- Stabling og rede, når halvt vendt
- Store perforeringer betyder, at temperaturen kan sænkes hurtigt og er nem at rengøre
- Kasser fås i 5 HACCP farver
- Sporingsstyring takket være en indholdsidentifikationslabel (IML): I formetiketteringsproces, hvor etiketten sprøjtestøbes ind i plasten, hvilket gør den permanent og omskrivbar
- Bruges med en vandsletelig markeringspen
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Perforeret kasse |
| Materiale | HDPE |
| Farve | Grøn |
| Form | Rektangulær |
| Kapacitet (engelsk) | 7,1 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 27 L |
| Certificeringer/compliance | Food Contact Certificeret |
| Stil | Stabelbar, indlejrbar |
| Længde (engelsk) | 23,6 tommer |
| Længde (metrisk) | 600 mm |
| Vis mere |