Få mere at vide
Gilac™ HACCP Food Contact Container
Artikelnummer. p-200009555
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Artikelnummer. 17948911
Brand: Gilac™ G613221
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
HACCP Food Contact Container er ideel til opbevaring, madlavning og transport af fødevarer.
  • HACCP rund beholder.
  • Fødevarekontakt certificeret.
  • Til opbevaring, tilberedning af fødevarer og transport af fødevarer.
  • Meget holdbar.
  • Forstærket bund med anti-slid nederdel.
  • Forstærkede håndtag for at forhindre forvrængning under transport.
  • Valgfrit, valg af to låg.
  • Udvendig diameter inkluderer håndtag.
  • Bredde svarer til diameter uden håndtag.
Tekniske data
Produkttype HACCP fødevarebeholder
Materiale Polyethylen
Farve Hvid
Volumen (engelsk) 13,2 gal.
Volumen (metrisk) 50 L