Få mere at vide
Gilac™ HACCP Food Contact Container
Artikelnummer. 17948911
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
17948911 Hvid
17988651 Gul
17978511 Blå
17968911 Rød
17918701 Grøn
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17948911 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G613221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    364.35 DKK
    263.45 DKK / Pakke med 1
    Spare 100.90 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 08-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
HACCP Food Contact Container er ideel til opbevaring, madlavning og transport af fødevarer.
  • HACCP rund beholder.
  • Fødevarekontakt certificeret.
  • Til opbevaring, tilberedning af fødevarer og transport af fødevarer.
  • Meget holdbar.
  • Forstærket bund med anti-slid nederdel.
  • Forstærkede håndtag for at forhindre forvrængning under transport.
  • Valgfrit, valg af to låg.
  • Udvendig diameter inkluderer håndtag.
  • Bredde svarer til diameter uden håndtag.
Tekniske data
Produkttype HACCP fødevarebeholder
Materiale Polyethylen
Farve Hvid
Volumen (engelsk) 13,2 gal.
Volumen (metrisk) 50 L