Få mere at vide
Gilac™ HACCP flad bakke
Artikelnummer. 16470821
Skift visning
Farve:
Rød
Artikelnummer. Farve
16470821 Rød
1 options
Artikelnummer. 16470821 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G155709
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.25 DKK
    101.47 DKK / Pakke med 1
    Spare 42.78 DKK
    29% Slukket
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Multifunktions-nestable HACCP flad bakke: egnet til køleskabe, den kan bruges som optøningsbakke, tilberedningsbeholder eller konserveringsbakke til sammenligningsprøver.
  • Flade bakker
  • Kan bruges i en lang række temperaturer
  • Dimensioner egnet til køleskabe
  • Kan bruges som:
    • Optøningsbakke takket være dens brede skillegitter, der adskiller isvandet fra produktet, der skal optøs
    • Forberedelsesbeholder til produkter, der drypper ingrediensbakke
    • Beholder til opbevaring af sammenligningsprøver
    • Beholder til gæring og dekantering
  • Indlejring og stabling med låg
Specifications
Type Madbeholder
Materiale HDPE
Farve Rød
Form Rektangulær
Kapacitet (engelsk) 2,1 gal.
Kapacitet (metrisk) 8 L
Certificeringer/compliance Food Contact Certificeret
Til brug med (applikation) Håndtering af fødevarer
Stil Stabelbar, indlejrbar
Længde (engelsk) 19,1 tommer.
Længde (engelsk) Interiør 16,5 tommer
Længde (metrisk) 485 mm
Længde (metrisk) interiør 420 mm
Bredde (engelsk) 13,2 tommer
Bredde (engelsk) Interiør 10,4 tommer
Bredde (metrisk) 335 mm
Bredde (metrisk) interiør 265 mm
Højde (engelsk) 3 tommer
Højde (engelsk) Interiør 2,8''
Højde (metrisk) 75 mm
Højde (metrisk) interiør 72 mm
Vægt (engelsk) 23,63 oz.
Vægt (metrisk) 0.67 kg
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +194 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +90 °C