Få mere at vide
Gilac™ HACCP flad bakke
Artikelnummer. 17988401
Kapacitet (metrisk):
3 l
5 l
8 l
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Artikelnummer. 17988401
Brand: Gilac™ G155211
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
HACCP Flat Tray kan bruges i en lang række temperaturer, og dens dimensioner er velegnede til køleskabe.
  • Flade bakker.
  • Stort og tilpasseligt udvalg.
  • 5 farver.
  • 5 bind.
  • Kan bruges i en lang række temperaturer.
  • Dimensioner egnet til køleskabe.
  • Kan bruges som:
    • optøningsbakke takket være dens brede skillegitter, der adskiller isvandet fra produktet, der skal optøs.
    • klargøringsbeholder til produkter, der drypper.
    • ingrediensbakke.
    • beholder til opbevaring af sammenligningsprøver.
    • Fermentering og dekantering af beholdere.
  • Indlejring og stabling med låg.
  • Sporbarhedsstyring takket være (IML) sprøjtestøbning.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 3 l
Farve Grøn
Højde (metrisk) 70 mm
Længde (metrisk) 347 mm
Materiale HDPE
Type Dispenseringsbakke
Bredde (metrisk) 230 mm
Længde (engelsk) 13,7 tommer
Højde (engelsk) 2,8 tommer
Bredde (engelsk) 9,1 tommer
Kapacitet (engelsk) 0,8 gal.
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres