Få mere at vide
Gilac™ HACCP flad bakke
Kapacitet (metrisk):
3 l
5 l
8 l
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Beskrivelse
- Flade bakker.
- Stort og tilpasseligt udvalg.
- 5 farver.
- 5 bind.
- Kan bruges i en lang række temperaturer.
- Dimensioner egnet til køleskabe.
- Kan bruges som:
- optøningsbakke takket være dens brede skillegitter, der adskiller isvandet fra produktet, der skal optøs.
- klargøringsbeholder til produkter, der drypper.
- ingrediensbakke.
- beholder til opbevaring af sammenligningsprøver.
- Fermentering og dekantering af beholdere.
- Indlejring og stabling med låg.
- Sporbarhedsstyring takket være (IML) sprøjtestøbning.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 8 l |
| Farve | Blå |
| Højde (metrisk) | 75 mm |
| Længde (metrisk) | 485 mm |
| Materiale | HDPE |
| Type | Dispenseringsbakke |
| Bredde (metrisk) | 335 mm |
| Længde (engelsk) | 19,1 tommer. |
| Højde (engelsk) | 3 tommer |
| Bredde (engelsk) | 13,2 tommer |
| Vis mere |