Få mere at vide
Gilac™ HACCP flad bakke
Artikelnummer. 17908971
Kapacitet (metrisk):
3 l
5 l
8 l
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Artikelnummer. 17908971
Brand: Gilac™ G155711
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
HACCP Flat Tray kan bruges i en lang række temperaturer, og dens dimensioner er velegnede til køleskabe.
  • Flade bakker.
  • Stort og tilpasseligt udvalg.
  • 5 farver.
  • 5 bind.
  • Kan bruges i en lang række temperaturer.
  • Dimensioner egnet til køleskabe.
  • Kan bruges som:
    • optøningsbakke takket være dens brede skillegitter, der adskiller isvandet fra produktet, der skal optøs.
    • klargøringsbeholder til produkter, der drypper.
    • ingrediensbakke.
    • beholder til opbevaring af sammenligningsprøver.
    • Fermentering og dekantering af beholdere.
  • Indlejring og stabling med låg.
  • Sporbarhedsstyring takket være (IML) sprøjtestøbning.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 8 l
Farve Grøn
Højde (metrisk) 75 mm
Længde (metrisk) 485 mm
Materiale HDPE
Type Dispenseringsbakke
Bredde (metrisk) 335 mm
Længde (engelsk) 19,1 tommer.
Højde (engelsk) 3 tommer
Bredde (engelsk) 13,2 tommer
Kapacitet (engelsk) 2,1 gal.
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres