Få mere at vide
Gilac™ HACCP flad bakke
Artikelnummer. 17908481
Kapacitet (metrisk):
3 l
5 l
8 l
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Artikelnummer. 17908481
Brand: Gilac™ G155718
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
HACCP Flat Tray kan bruges i en lang række temperaturer, og dens dimensioner er velegnede til køleskabe.
  • Flade bakker.
  • Stort og tilpasseligt udvalg.
  • 5 farver.
  • 5 bind.
  • Kan bruges i en lang række temperaturer.
  • Dimensioner egnet til køleskabe.
  • Kan bruges som:
    • optøningsbakke takket være dens brede skillegitter, der adskiller isvandet fra produktet, der skal optøs.
    • klargøringsbeholder til produkter, der drypper.
    • ingrediensbakke.
    • beholder til opbevaring af sammenligningsprøver.
    • Fermentering og dekantering af beholdere.
  • Indlejring og stabling med låg.
  • Sporbarhedsstyring takket være (IML) sprøjtestøbning.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 8 l
Farve Gul
Højde (metrisk) 75 mm
Længde (metrisk) 485 mm
Materiale HDPE
Type Dispenseringsbakke
Bredde (metrisk) 335 mm
Længde (engelsk) 19,1 tommer.
Højde (engelsk) 3 tommer
Bredde (engelsk) 13,2 tommer
Kapacitet (engelsk) 2,1 gal.
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato