Få mere at vide
Gilac™ HACCP flad bakke med låg og gitter
Farve:
Blå
Grøn
Hvid
Kapacitet (metrisk):
3 l
8 l
Beskrivelse
- Flad bakke, Komplet pakke: Bakke + hylde + låg
- Dimensioner egnet til køleskabe
- Kan bruges som:
- afrimningsbakker takket være dets brede skillegitter, der adskiller isvandet fra produktet, der optøs
- forberedelsesbeholder til produkter, der drypper ingrediensbakke
- beholdere til opbevaring af sammenligningsprøver
- gærings- og dekanteringsbeholdere
- Indlejring og stabling med låg
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Madbeholder |
| Materiale | HDPE |
| Farve | Hvid |
| Form | Rektangulær |
| Kapacitet (metrisk) | 3 l |
| Certificeringer/compliance | Overholdelse af fødevarekontakt |
| Til brug med | Køleskab |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring af mad |
| Inkluderer | Låg, hylde, bakke |
| Stil | Stabelbar |
| Vis mere |