Få mere at vide
Gilac™ HACCP flad bakke med låg og gitter
Artikelnummer. 16490821
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Hvid
Kapacitet (metrisk):
3 l
8 l
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Kapacitet (metrisk)
16490821 Grøn 3 l
15999110 Hvid 3 l
16480821 Blå 3 l
15909120 Hvid 8 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16490821 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G190136
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.00 DKK
    109.97 DKK / Pakke med 1
    Spare 37.03 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 23-10-2026
HACCP Flat Tray kan bruges som afrimningsbakke på grund af det brede skillegitter. Komplet pakke med bakke, hylde og låg.
  • Flad bakke, Komplet pakke: Bakke + hylde + låg
  • Dimensioner egnet til køleskabe
  • Kan bruges som:
    • afrimningsbakker takket være dets brede skillegitter, der adskiller isvandet fra produktet, der optøs
    • forberedelsesbeholder til produkter, der drypper ingrediensbakke
    • beholdere til opbevaring af sammenligningsprøver
    • gærings- og dekanteringsbeholdere
  • Indlejring og stabling med låg
Tekniske data
Type Madbeholder
Materiale HDPE
Farve Grøn
Form Rektangulær
Kapacitet (engelsk) 101,4 oz.
Kapacitet (metrisk) 3 l