Få mere at vide
Gilac™ HACCP Andebræt
Artikelnummer. 15942674
Skift visning
Dimensioner (L x B):
1,6 x 1,6 fod
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
15942674 1,6 x 1,6 fod
1 options
Artikelnummer. 15942674 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G402021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.95 DKK
    109.08 DKK / Pakke med 1
    Spare 36.87 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Plastfoder HACCP Andebræt. Isolerende og skridsikker.
  • Andebræt af plast, alveolær struktur
  • Vigtigt til at identificere opbevaringsområder efter farve
  • Tillader overholdelse af hygiejneregler for opbevaring af fødevarer
  • Høj belastningskapacitet takket være HDPE-struktur: generel belastning op til 250 kg pr. kvadratmeter
  • Nem at rengøre med højtryksvandstråle eller i maskinen
  • Clip-in system meget let at installere, nemt skæres med en sav for en perfekt pasform i dets slids
  • Forbindelsesområde velegnet til udstyr med brede overflader
  • Modulær, opgraderbar og holdbar
  • Termisk modstand velegnet til temperaturer i frysekamre
  • Optimal dræning
  • 4 Plastmad andebræt = 1 kvadratmeter
Tekniske data
Certificeringer/compliance Food Contact Certificeret
Dimensioner (L x B) 1,6 x 1,6 fod
Til brug med (applikation) Håndtering af fødevarer
Overflade Honeycomb struktur
Tykkelse (engelsk) 0,87 tommer.
Tykkelse (metrisk) 22 mm
Farve Hvid
Længde (engelsk) 1.6 ft.
Længde (metrisk) 500 mm
Materiale HDPE
Type Andebræt
Bredde (engelsk) 1.6 ft.
Bredde (metrisk) 500 mm