Få mere at vide
Gilac™ HACCP Andebræt
Artikelnummer. p-200009552
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Rød
Artikelnummer. 17978471
Brand: Gilac™ G402009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
HACCP Duckboard gør det muligt at identificere opbevaringsområder efter farve.
  • Andebræt af plast, alveolær struktur.
  • Vigtigt til at identificere opbevaringsområder efter farve.
    • Tillader overholdelse af hygiejneregler for opbevaring af fødevarer.
  • Høj belastningskapacitet takket være HDPE-struktur: generel belastning op til 250 kg pr. kvadratmeter.
  • Nem at rengøre med højtryksvandstråle eller i maskinen.
  • Clip-in system meget let at installere, nemt skæres med en sav for en perfekt pasform i dets slids.
  • Forbindelsesområde velegnet til udstyr med brede overflader.
  • Modulær, opgraderbar og holdbar.
  • Termisk modstand velegnet til temperaturer i frysekamre.
  • Optimal dræning.
  • Sælges enkeltvis.
  • 4 Plast mad andebrætter = 1 kvadratmeter.
Tekniske data
Farve Rød
Længde (engelsk) 19,7 tommer
Længde (metrisk) 500 mm
Materiale HDPE
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (engelsk) 19,7 tommer
Bredde (metrisk) 500 mm
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis