Få mere at vide
Gilac™ HACCP Andebræt
Artikelnummer. 17978471
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Rød
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
17978471 Rød
17958681 Blå
17918691 Grøn
17918431 Gul
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17978471 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G402009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.20 DKK
    109.08 DKK / Pakke med 1
    Spare 42.12 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
HACCP Duckboard gør det muligt at identificere opbevaringsområder efter farve.
  • Andebræt af plast, alveolær struktur.
  • Vigtigt til at identificere opbevaringsområder efter farve.
    • Tillader overholdelse af hygiejneregler for opbevaring af fødevarer.
  • Høj belastningskapacitet takket være HDPE-struktur: generel belastning op til 250 kg pr. kvadratmeter.
  • Nem at rengøre med højtryksvandstråle eller i maskinen.
  • Clip-in system meget let at installere, nemt skæres med en sav for en perfekt pasform i dets slids.
  • Forbindelsesområde velegnet til udstyr med brede overflader.
  • Modulær, opgraderbar og holdbar.
  • Termisk modstand velegnet til temperaturer i frysekamre.
  • Optimal dræning.
  • Sælges enkeltvis.
  • 4 Plast mad andebrætter = 1 kvadratmeter.
Tekniske data
Farve Rød
Længde (engelsk) 19,7 tommer
Længde (metrisk) 500 mm
Materiale HDPE
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (engelsk) 19,7 tommer
Bredde (metrisk) 500 mm