Få mere at vide
Gilac™ HACCP Andebræt
Artikelnummer. 17958681
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Rød
Artikelnummer. 17958681
Brand: Gilac™ G402010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
HACCP Duckboard gør det muligt at identificere opbevaringsområder efter farve.
  • Andebræt af plast, alveolær struktur.
  • Vigtigt til at identificere opbevaringsområder efter farve.
    • Tillader overholdelse af hygiejneregler for opbevaring af fødevarer.
  • Høj belastningskapacitet takket være HDPE-struktur: generel belastning op til 250 kg pr. kvadratmeter.
  • Nem at rengøre med højtryksvandstråle eller i maskinen.
  • Clip-in system meget let at installere, nemt skæres med en sav for en perfekt pasform i dets slids.
  • Forbindelsesområde velegnet til udstyr med brede overflader.
  • Modulær, opgraderbar og holdbar.
  • Termisk modstand velegnet til temperaturer i frysekamre.
  • Optimal dræning.
  • Sælges enkeltvis.
  • 4 Plast mad andebrætter = 1 kvadratmeter.
Tekniske data
Farve Blå
Længde (engelsk) 19,7 tommer
Længde (metrisk) 500 mm
Materiale HDPE
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (engelsk) 19,7 tommer
Bredde (metrisk) 500 mm