Få mere at vide
Gilac™ HACCP Andebræt
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Rød
Beskrivelse
- Andebræt af plast, alveolær struktur.
- Vigtigt til at identificere opbevaringsområder efter farve.
- Tillader overholdelse af hygiejneregler for opbevaring af fødevarer.
- Høj belastningskapacitet takket være HDPE-struktur: generel belastning op til 250 kg pr. kvadratmeter.
- Nem at rengøre med højtryksvandstråle eller i maskinen.
- Clip-in system meget let at installere, nemt skæres med en sav for en perfekt pasform i dets slids.
- Forbindelsesområde velegnet til udstyr med brede overflader.
- Modulær, opgraderbar og holdbar.
- Termisk modstand velegnet til temperaturer i frysekamre.
- Optimal dræning.
- Sælges enkeltvis.
- 4 Plast mad andebrætter = 1 kvadratmeter.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gul |
| Længde (engelsk) | 19,7 tommer |
| Længde (metrisk) | 500 mm |
| Materiale | HDPE |
| Type | Industriel og kommerciel matning |
| Bredde (engelsk) | 19,7 tommer |
| Bredde (metrisk) | 500 mm |