Beskrivelse
Kontrol og overvågning
Bioprocessen og alle tilhørende testparametre kan nemt styres og overvåges via tabletten, der er tilsluttet kontrolenheden og ved hjælp af den intuitive og brugervenlige software. Afhængig af dyrkningstypen kan du vælge mellem driftsformerne batch, fodret-batch og perfusion/kontinuerlig. Den nye Chaotic Mixing-funktion sikrer hurtigere og mere effektiv blanding, når det er nødvendigt. 10,4 tommer tabletten giver direkte adgang til alle aktuatorer direkte på hovedskærmen. En overskuelig kalibreringsstyring, en diagramoversigt og den komplette dokumentation af processen runder operationen af. En softwareversion, der opfylder FDA CFR Part 11-kravene, er tilgængelig som ekstraudstyr.
Gasforsyning
Indbyggede massestrømsregulatorer til 4 separate gasledninger (til N2, O2, luft og CO2) sikrer præcis, individuelt justerbar gasning, ideelt skræddersyet til dine cellers behov. Flowhastigheder på 0-2000 cc/min kan opnås.
Væskeforsyning
4 integreret Watson Marlow pumper, justerbare i retning og hastighed, giver dig mulighed for at pumpe ind og udpumpe forskellige væsker (såsom syre, base, antiskummiddel, fodringsopløsninger).
Sensorer
HABITAT celle muliggør måling af følgende parametre ved hjælp af sensorer:
- pH
- DO (opløst ilt)
- Temperatur
- Fyldningsniveau
- Skum
Temperaturkontrol
Den konstante og præcise temperaturstyring under dyrkningen garanteres af varmemanchetten, som er tilpasset den respektive karstørrelse. (Varmemuffe er inkluderet i HABITAT cellebeholderpakken).
Alle funktioner på et øjeblik
- Kompakt, pladsbesparende design, mål: 223 x 402 x 450 mm (BxDxH)
- Stor tablet til overskuelig betjening (10,4 tommer)
- Intuitiv, brugervenlig software med mange funktioner.
- 4 integrerede hurtigbelastningspumper (Watson Marlow )
- Forbindelse: USB , PC, RS232, ethernet, ekstern signalindgang, ekstern pumpe, engangsenhed, termostat
- Datalagring
- Gasforsyning med 4 indbyggede massestrømsregulatorer: fx til O2, Luft, N2, CO2
- Status LED-display: direkte fejlvisning med indikatorlys
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Bioreactor Pakke |
| Inkluderer | HABITAT ferment S099, Tablet med software til bioreaktor, HA.pl. Peltier køleelement |
| Materiale | Silikone |
| pH | 0 til 14 |
| Stiktype | UK-stik |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Vægt (metrisk) | 14 kg |