Få mere at vide
IKA™ HABITAT Fermentering, Enkeltvægget 5 L Pakke
Artikelnummer. 17725089 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 l
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17725089 5 l
1 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 17725089 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0010007660
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
HABITAT-fermenteringspakken til bioreaktoren HABITAT-forskningen indeholder en 5 L enkeltvægget glasbeholder til fermenteringsapplikationer samt det passende omrøringsdrev.
Sammen med den separat tilgængelige kontroltårnspakke (f.eks. HABITAT gæring) modtager du alle nødvendige komponenter til en vellykket dyrkning. Leveringsomfanget af HABITAT fermenteringsbeholdere på 2 og 5 l inkluderer en kølefinger til temperaturkontrol/køling i mediet. Vi anbefaler dens brug sammen med en af vores kølere, som f.eks RC 2 lite.
Leveringsomfang
  • Stand 5
  • HA.gv.sw.5 Glaskar, enkeltvægget
  • HA.mt.s.10 Motor, stor
  • HA.hp.s.5 Høstrør, lige
  • HA.ino Port til podning
  • HA.ba.5 Baffel
  • HA.sp.r.5 Ringspreder, 0,5 mm
  • HA.cn Kondensator
  • HA.ip.b.5 6-blads segmenthjul (2 stk.)
  • HA.s.tm.5 Temperaturføler
  • HA.s.ph.5 pH-sensor
  • HA.s.do.5 DO sensor
  • HA.s.fo Skumsensor
  • HA.s.lv.5 Niveausensor
  • HA.cab.sw Kabel- og rørsæt
  • HA.sf.250 prøvekolbe (4 stk.)
  • HA.jf. 5 Kølefinger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Bioreactor Pakke
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 5 l
Materiale Borosilikatglas
Vægt (metrisk) 13.29 kg