Beskrivelse
Sammen med den separat tilgængelige kontroltårnspakke (f.eks. HABITAT gæring) modtager du alle nødvendige komponenter til en vellykket dyrkning. Leveringsomfanget af HABITAT fermenteringsbeholdere på 2 og 5 l inkluderer en kølefinger til temperaturkontrol/køling i mediet. Vi anbefaler dens brug sammen med en af vores kølere, som f.eks RC 2 lite.
Leveringsomfang
- Stand 2
- HA.jf. 2 Kølefinger
- HA.gv.sw.2 Glaskar, enkeltvægget
- HA.mt.s.2 Motor, lille
- HA.hp.s.2 Høstrør, lige
- HA.ino Port til podning
- HA.ba.2 Baffel
- HA.sp.r.2 Ringspreder, 0,5 mm
- HA.cn Kondensator
- HA.ip.b.2 6-blads segmenthjul
- HA.s.tm.2 Temperaturføler
- HA.s.ph.2 pH-sensor
- HA.s.do.2 DO sensor
- HA.s.fo Skumsensor
- HA.s.lv.2 Niveausensor
- HA.cab.sw Kabel- og rørsæt
- HA.sf.250 prøvekolbe (4 stk.)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Bioreactor Pakke |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (metrisk) | 2 l |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Vægt (metrisk) | 9.11 kg |