Få mere at vide
IKA™ HABITAT Fermenter, Dobbeltvægget 1 L Pakke
Artikelnummer. 17795079 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 l
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17795079 1 l
1 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 17795079 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0010007657
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
HABITAT-fermenteringspakken til bioreaktoren HABITAT-forskningen indeholder en 1 L dobbeltvægget glasbeholder til fermenteringsapplikationer samt det passende omrøringsdrev.
Sammen med den separat tilgængelige kontroltårnspakke (f.eks. HABITAT gæring) modtager du alle nødvendige komponenter til en vellykket dyrkning. Til temperaturstyring via den dobbelte kappe anbefaler vi en af vores cirkulationspumper såsom HRC 2 basic eller kontrol.
Leveringsomfang
  • Stand 1
  • HA.gv.dw.1 Glaskar, dobbeltvægget
  • HA.mt.s.2 Motor, lille
  • HA.hp.s.1 Høstrør, lige
  • HA.ino Port til podning
  • HA.ba.1 Baffel
  • HA.sp.r.1 Ringspreder, 0,5 mm
  • HA.cn Kondensator
  • HA.ip.b.1 6-blads segmenthjul
  • HA.s.tm.1 Temperaturføler
  • HA.s.ph.1 pH-sensor
  • HA.s.do.1 DO sensor
  • HA.s.fo Skumsensor
  • HA.s.lv.1 Niveausensor
  • HA.cab.dw Kabel- og rørsæt
  • HA.sf.250 prøvekolbe (4 stk.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Bioreactor Pakke
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 1 l
Materiale Borosilikatglas
Vægt (metrisk) 8.09 kg