Beskrivelse
Sammen med den separat tilgængelige kontroltårnspakke (f.eks. HABITAT gæring) modtager du alle nødvendige komponenter til en vellykket dyrkning. Til temperaturstyring via den dobbelte kappe anbefaler vi en af vores vores cirkulationspumper såsom HRC basic eller kontrol.
Leveringsomfang
- Stand 0,5
- HA.gv.dw.0,5 Glaskar, dobbeltvægget
- HA.mt.s.2 Motor, lille
- HA.hp.s.0.5 Høstrør, lige
- HA.fd foderport (2 stk.)
- HA.ba.0.5 Baffel
- HA.sp.r.0,5 Ringspreder, 0,5 mm
- HA.cn Kondensator
- HA.ip.b.0.5 6-blads segmenthjul
- HA.s.tm.1 Temperaturføler
- HA.s.ph.0,5 pH-sensor
- HA.s.do.0.5 DO sensor
- HA.s.fo Skumsensor
- HA.s.lv.1 Niveausensor
- HA.cab.dw Kabel- og rørsæt
- HA.sf.250 prøvekolbe (4 stk.)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Bioreactor Pakke |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (metrisk) | 0,5 l |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Vægt (metrisk) | 6.77 kg |