Få mere at vide
IKA™ HABITAT Ferment CCT
Artikelnummer. 17725219 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Stiktype:
CH stik
Artikelnummer. Stiktype
17725219 CH stik
1 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 17725219 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0010007588
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
HABITAT ferment cct kontroltårnspakke er særligt velegnet til HABITATs fermenteringsapplikationer og bruges til at overvåge og kontrollere bioprocessen.
Kontrol og overvågning
Bioprocessen og alle tilhørende testparametre kan nemt styres og overvåges via tabletten, der er tilsluttet kontrolenheden og ved hjælp af den intuitive og brugervenlige software. Afhængig af dyrkningstypen kan du vælge mellem driftsformerne batch, fodret-batch og perfusion/kontinuerlig. Den nye Chaotic Mixing-funktion sikrer hurtigere og mere effektiv blanding, når det er nødvendigt. 10,4 tommer tabletten giver direkte adgang til alle aktuatorer direkte på hovedskærmen. En overskuelig kalibreringsstyring, en diagramoversigt og den komplette dokumentation af processen runder operationen af. En softwareversion, der opfylder FDA CFR Part 11-kravene, er tilgængelig som ekstraudstyr.
Gasforsyning
Indbyggede massestrømsregulatorer til 4 separate gasledninger (til N2, O2, luft og CO2) sikrer præcis, individuelt justerbar gasning, ideelt skræddersyet til dine cellers behov. Flowhastigheder på 0-2000 cc/min kan opnås.
Væskeforsyning
4 integreret Watson Marlow pumper, justerbare i retning og hastighed, giver dig mulighed for at pumpe ind og udpumpe forskellige væsker (såsom syre, base, antiskummiddel, fodringsopløsninger).
Sensorer
HABITAT celle cct muliggør måling af følgende parametre ved hjælp af sensorer:
  • pH
  • DO (opløst ilt)
  • Temperatur
  • Fyldningsniveau
  • Skum
Temperaturkontrol
Den konstante og præcise temperaturstyring under dyrkningen garanteres af varmemanchetten, som er tilpasset den respektive karstørrelse. (Varmemuffe er inkluderet i HABITAT cellebeholderpakken).
Alle funktioner på et øjeblik
  • Kompakt, pladsbesparende design, mål: 223 x 402 x 450 mm (BxDxH)
  • Stor tablet til overskuelig betjening (10,4 tommer)
  • Intuitiv, brugervenlig software med mange funktioner.
  • 4 integrerede hurtigbelastningspumper (Watson Marlow )
  • Forbindelse: USB , PC, RS232, ethernet, ekstern signalindgang, ekstern pumpe, engangsenhed, termostat
  • Datalagring
  • Gasforsyning med 4 indbyggede massestrømsregulatorer: fx til O2, Luft, N2, CO2
  • Status LED-display: direkte fejlvisning med indikatorlys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Bioreactor Pakke
Flowhastighed 1,0 til 270 ml/min
Inkluderer HABITAT ferment cct S099, Tablet med software til bioreaktor, HA.pl. Peltier køleelement
Stiktype CH stik
Vægt (metrisk) 14 kg