Få mere at vide
IKA™ HABITAT Celle, Dobbeltvægget 5 L Pakke
Artikelnummer. 17765079 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Materiale:
Borosilikatglas
Artikelnummer. Materiale
17765079 Borosilikatglas
1 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 17765079 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0010007651
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
HABITAT-cellepakken til bioreaktoren HABITAT-forskningen indeholder en 1 L enkeltvægget glasbeholder til cellekulturapplikationer samt det passende omrøringsdrev.
Sammen med den separat tilgængelige kontroltårnspakke (f.eks. HABITAT-celle) modtager du alle nødvendige komponenter til en vellykket dyrkning.
Leveringsomfang
  • Stand 5
  • HA.gv.dw.5 Glaskar, dobbeltvægget
  • HA.mt.s.10 Motor, stor
  • HA.hp.s.5 Høstrør, lige
  • HA.ino Port til podning
  • HA.sp.m.5 Micro sparger, 5μ m
  • HA.cn Kondensator
  • HA.ip.pi.5 3-delt skovlhjul (2 stk.)
  • HA.s.tm.5 Temperaturføler
  • HA.s.ph.5 pH-sensor
  • HA.s.do.5 DO sensor
  • HA.s.fo Skumsensor
  • HA.s.lv.5 Niveausensor
  • HA.cab.dw Kabel- og rørsæt
  • HA.sf.250 prøvekolbe (4 stk.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5 L
Materiale Borosilikatglas
Dimensioner 260 x 605 x 260 mm