Få mere at vide
Thermo Scientific™ HAAKE™ MARS™ iQ-rotationsrheometer
Beskrivelse
Thermo Scientific™ HAAKE™ MARS™ iQ Rotationsreometre sikrer intuitive, pålidelige og fleksible reologiske målinger. Alt ved dette reometer er designet til at give intuitiv håndtering og hurtige, pålidelige resultater. En sofistikeret touchskærm gør det muligt at køre standard driftsprocedurer direkte fra reometeret selv. Connect Assist-funktionaliteten guider brugerne til fejlfri måling.
Vælg et HAAKE MARS iQ-reometer med enten kugleleje eller luftlejesystem, så det passer til dit laboratorium. Et bredt udvalg af tilbehør hjælper med at opfylde de stadigt større testkrav i QC-laboratorier.
HAAKE MARS iQ rotationsreometre er erstatningerne for det udgåede 1 reomometer og HAAKE™ RotoVisco™ Thermo Scientific™ 1 rotationsreometer.Thermo Scientific™ HAAKE™ RheoStress™
HAAKE MARS iQ-reometre tilbyder mange fordele.
Intuitiv anvendelse
- Multifunktionel 7' touchskærm til instrumentbetjening og SOP-udførelse lige ved hånden
- 'Assist'-funktioner for at forenkle driften og forhindre fejl
- 'Connect Assist' hurtigkobling af målegeometrier og temperaturmoduler med automatisk genkendelse
- 'Color Assist' farvekodede stik for hurtig og korrekt valg af temperaturmoduler
- HAAKE™ RheoWin™ Rheologisoftware til omfattende målefleksibilitet med gratis opdateringer (valgfrit 21 CFR del 11 modul tilgængeligt)
Intelligent Design
- Sammenfoldet H-rammekoncept for større stivhed og ultrapræcis løftekontrol med et bredt bevægelsesområde
- Holdbart materiale: højtydende mineralkompositstøbning med høj vibrationsdæmpning, minimal temperaturudvidelse og høj kemisk modstand
- Næste generation af meget dynamisk, kraftfuld EC-motor med mekanisk leje eller luftleje.
Individuelle konfigurationer
- Bredt spektrum af temperaturmoduler, målegeometrier og anvendelsesorienterede måleceller, f.eks. trykceller, byggematerialemåleceller eller tribologimåleceller
- Følsom normalkraftsensor måler aksiale kræfter i begge retninger til applikationer såsom teksturanalyse
- Adgang fra siden og fra bunden til skræddersyede testkrav
Applikationsløsninger
HAAKE MARS iQ-reometeret er velegnet til at måle prøver fra en vandlignende tilstand op til halvfaste stoffer i anvendelser som:
- Belægninger/maling/blæk
- Mad og fødevarer
- Medicinalvarer
- Kosmetik
- Polymerer og klæbemidler
- Petrokemiske materialer og bitumen
- Bygge- og anlægsmaterialer
Tekniske data
Tekniske data
| Vinkelopløsning | 0,63 μrad |
| Oversigt | HAAKE MARS iQ-rheometer – luftleje |
| Dimensioner (L x B x H) | 480 x 390 x 670 mm |
| Frekvensområde | 0,0001 til 100 Hz |
| Normal kraft | (N): 0,01 til 50 Normal kraftopløsning (N): 0,001 |
| Rotationshastighedsområde | 0,001 til 2.000 rpm |
| Temperaturområde (metrisk) | -60 °C til +400 °C |
| Momentområde | Min. momentrotation: 0,3 µNm Maksimal momentrotation: 150 mNm Min. momentoscillation: 0,1 µNm Maksimal momentoscillation: 150 mNm Momentopløsning: 0,007 μNm |
| Hastighedsområde | 0,0001 til 209,4 rad/s |
| Vægt (metrisk) | 62 kg |