Få mere at vide
3M™ H422000 batteri
Artikelnummer. 15770088 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Farve: Sølv
Artikelnummer.
15770088 Farve: Sølv
1 options
Artikelnummer. 15770088 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100167881
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00 DKK
    80.87 DKK / Pakke med 2
    Spare 21.13 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-02-2027
3M™ H422000 Battery er et lithium 5V batteri til brug med Speedglas™ Svejsefiltre.
  • Lithium 5V batterier til svejsefiltre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Batteritype Lithium 5 V
Farve Sølv
Til brug med (udstyr) Speedglas Svejsefiltre 9100/SL/100
Produkttype Batteri