Få mere at vide
H4 Clustered Histone 1 Antibody [Janelia Fluor« 549], Novus Biologicals Biologicals™
Artikelnummer. 30498712 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
30498712 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 30498712 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP335167JF549
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Rabbit Polyclonal Antibody
H4 Clustered Histone 1 Polyclonal antibody specifically detects H4 Clustered Histone 1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen H4 Clustered Histone 1
Applikationer ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Janelia Fluor 549
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias H4-16;H4C11;H4C12;H4C13;H4C14;H4C15;H4C2;H4C3;H4C4;H4C5;H4C6;H4C8;H4C9;H4FA, H4F4, HIST1H4A
Værtsarter Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human H4 Clustered Histone 1 (NP_003529.1).,, Sequence:, MSGRGKGGKGLGKGGAKRHRKVLRDNIQGITKPAIRRLARRGGVKRISGLIYEETRGVLKVFLENVIRDAVTYTEHAKRKTVTAMDVVYALKRQGRTLYG
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 8359
Målarter Human, Mouse, Rat
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG