Få mere at vide
H4 Clustered Histone 1 [ac Lys5] Antibody [FITC], R&D Systems™
Artikelnummer. 30498698 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30498698 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 30498698 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP337888F
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
H4 Clustered Histone 1 Polyclonal antibody specifically detects H4 Clustered Histone 1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ChIP Assay,ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen H4 Clustered Histone 1
Applikationer ChIP Assay, ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret FITC
Formulering PBS
Gene Alias H4-16;H4C11;H4C12;H4C13;H4C14;H4C15;H4C2;H4C3;H4C4;H4C5;H4C6;H4C8;H4C9;H4FA, H4F4, HIST1H4A
Værtsarter Rabbit
Immunogen A synthetic acetylated peptide around K5 of human H4 Clustered Histone 1 (NP_001029249.1).,, Sequence:, GRGKG
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 8359
Målarter Human, Mouse, Rat
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinje Novus