Learn More
H2L 5765834, R&D Systems™
Product Code. 30001686
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30001686 10 mg 10mg
30001524 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30001686 Fornitore Tocris Bioscience N. del fornitore 4870/10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
A Tocris product, part of R&D Systems. LPA1,3,5 antagonist
Antagonist of the lysophosphatidic acid receptors LPA1, LPA5 and LPA3 (IC50 values are 94, 463 and 752 nM respectively). Exhibits no effect at LPA2 or LPA4 receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 420841-84-5
Molecular Formula C21H12N2O7
Molecular Weight (g/mol) 404.334
InChI Key HFYPTENHTPNXGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-4-nitrophenoxy phenyl-1,3-dioxoisoindole-5-carboxylic acid, 2-3-4-nitrophenoxy phenyl-1,3-dioxoisoindoline-5-carboxylic acid, 2,3-dihydro-2-3-4-nitrophenoxy phenyl-1,3-dioxo-1h-isoindole-5-carboxylic acid, 2-3-4-nitrophenoxy phenyl-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1h-isoindole-5-carboxylic acid
PubChem CID 1365686
IUPAC Name 2-[3-(4-nitrophenoxy)phenyl]-1,3-dioxoisoindole-5-carboxylic acid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)OC2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-])N3C(=O)C4=C(C3=O)C=C(C=C4)C(=O)O
Specifica
Quantity 10 mg
Formula Weight 404.33
Percent Purity >99%
Product Line Tocris
Chemical Name or Material H2L 5765834
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.