Få mere at vide
Tocris Bioscience™ H2DCFDA, >97%
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30002145
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30002145 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30002145 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5935/100
Fluorescent ROS indicator; cell permeable
Fluorescent ROS indicator; becomes fluorescent when oxidized. Excitation wavelength ∽490 nm, emission ∽520 nm. Cell permeable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[3,6-Bis(acetyloxy)-2,7-dichloro-9H-xanthen-9-yl]benzoic acid
CAS 4091-99-0
Mængde 100 mg
Opløselighed Soluble to 100mM in DMSO and to 10mM in ethanol
Molekylær formel C24H16Cl2O7
Formel vægt 487.29
Renhed 95%
Molekylvægt (g/mol) 487.285