Få mere at vide
IKA™ Flaskeholder med rund bund
Shop alle IKA produkter
Kapacitet (metrisk):
500 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Rund/hul cylindrisk bund
- Aluminium anodiseret
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Til brug med (udstyr) | H135.30 Reaktionsblok, 500mL, uden håndtag |
| Type | H135.30 Reaktionsblok |