Få mere at vide
H-VAL-TYR-OH, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | H-VAL-TYR-OH |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20N2O4/c1-8(2)12(15)13(18)16-11(14(19)20)7-9-3-5-10(17)6-4-9/h3-6,8,11-12,17H,7,15H2,1-2H3,(H,16,18)(H,19,20)/t11-,12-/m0/s1 |
| Mængde | 100 mg |
| Formel vægt | 280.1423 |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |