Få mere at vide
H-Val-Ser-OH, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | H-Val-Ser-OH |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16N2O4/c1-4(2)6(9)7(12)10-5(3-11)8(13)14/h4-6,11H,3,9H2,1-2H3,(H,10,12)(H,13,14)/t5-,6-/m0/s1 |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 204.111 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |