Få mere at vide
H-Val-Met-OH, TRC
Artikelnummer. 30457311
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30457311 10 mg
30451010 50 mg
30457278 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30457311 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV99170510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14486-09-0
Molekylær formel C10H20N2O3S
Molekylvægt (g/mol) 248.34
IUPAC navn (2S)-2-[[(2S)-2-amino-3-methylbutanoyl]amino]-4-methylsulfanylbutansyre
SMIL CSCC[C@H](NC(=O)[C@@H](N)C(C)C)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale H-Val-Met-OH
InChI formel InChI=1S/C10H20N2O3S/c1-6(2)8(11)9(13)12-7(10(14)15)4-5-16-3/h6-8H,4-5,11H2,1-3H3,(H,12,13)(H,14,15)/t7-,8-/m0/s1
Mængde 10 mg
Formel vægt 248.1195