Få mere at vide
H-Val-Met-OH, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | H-Val-Met-OH |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20N2O3S/c1-6(2)8(11)9(13)12-7(10(14)15)4-5-16-3/h6-8H,4-5,11H2,1-3H3,(H,12,13)(H,14,15)/t7-,8-/m0/s1 |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 248.1195 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |